N-(2-Chloroethyl)benzamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L06212.09
L06212.18
L06212.09EA
32.4
EUR
L06212.09
L06212.18
N-(2-Chloroethyl)benzamide 97%
N-(2-Chloroethyl)benzamide
Purity: 97%
CAS No.: 26385-07-9
Molecular Formula: C9H10ClNO
Formula Weight: 183.64
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 1943939
MDL No.: MFCD00000964
Fórmula:
C₉H₁₀ClNO Ponto de Fusão: 101…105 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000964 Número CAS: 26385-07-9 EINECS: 247-641-4 |