Print…
Methyl-2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L06188.09 L06188.18
L06188.09EA 30.2 EUR
L06188.09 L06188.18
Methyl-2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate 98%
Methyl-2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 5081-42-5 Molecular Formula: C11H13NO7 Formula Weight: 271.23 Melting Point: 66-70° Beilstein Reference: 2702653 MDL No.: MFCD00007097
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₇
Peso Molecular: 271.23 g/mol
Ponto de Fusão: 66…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007097
Número CAS: 5081-42-5
EINECS: 225-794-8