2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L06069.03
L06069.06
L06069.03EA
51
EUR
L06069.03
L06069.06
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid 99%
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 10333-68-3
Molecular Formula: C11H9NO2
Formula Weight: 187.20
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 1343920
MDL No.: MFCD00051645
Fórmula:
C₁₁H₉NO₂ Ponto de Fusão: 102…106 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051645 Número CAS: 10333-68-3 |