Phthalide-3-acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L05984.14
L05984.06
L05984.14EA
59.3
EUR
L05984.14
L05984.06
Phthalide-3-acetic acid ≥98%
Phthalide-3-acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 4743-58-2
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: 148-153°
Beilstein Reference: 156005
MDL No.: MFCD00051729
Fórmula:
C₁₀H₈O₄ Ponto de Fusão: 148…153 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051729 Número CAS: 4743-58-2 |