1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L05964.06
L05964.14
L05964.06EA
50
EUR
L05964.06
L05964.14
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane 96%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Purity: 96%
CAS No.: 2401-73-2
Molecular Formula: C4H12Cl2OSi2
Formula Weight: 203.22
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4080
Melting Point: -37°
Boiling Point: 136-138°
Beilstein Reference: 1741218
UN No.: UN2985
MDL No.: MFCD00018088
Fórmula:
C₄H₁₂Cl₂OSi₂ Ponto de ebulição: 136…138 °C Ponto de Fusão: –37 °C Densidade: 1,039 Ponto de Inflamação: 15 °C (59 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00018088 Número CAS: 2401-73-2 EINECS: 219-278-1 ADR: 3,II |