Print…
2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L05844.06 L05844.14
L05844.06EA 19.1 EUR
L05844.06 L05844.14
2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride 99%
2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 36518-76-0 Molecular Formula: C3H5N3S.HCl Formula Weight: 151.62 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 5109728 MDL No.: MFCD00012721
Fórmula: C₃H₅N₃S·HCl
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012721
Número CAS: 36518-76-0
EINECS: 253-083-2