Ethyl-4-hydroxymandelate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L05413.03
L05413.06
L05413.03EA
33.6
EUR
L05413.03
L05413.06
Ethyl-4-hydroxymandelate 98%
Ethyl-4-hydroxymandelate
Purity: 98%
CAS No.: 68758-68-9
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 3132065
MDL No.: MFCD00020180
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₄ Ponto de Fusão: 128…132 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00020180 Número CAS: 68758-68-9 |