(3-Cyanopropyl)triethoxysilane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-(Triethoxysilyl)butanenitrile
L05367.14
L05367.22
L05367.14EA
55.9
EUR
L05367.14
L05367.22
(3-Cyanopropyl)triethoxysilane 97%
(3-Cyanopropyl)triethoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 1067-47-6
Molecular Formula: C9H19NO3
Formula Weight: 231.37
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 238-241°
Beilstein Reference: 1942237
MDL No.: MFCD00042636
Fórmula:
C₉H₁₉NO₃ Ponto de ebulição: 238…241 °C Densidade: 0,961 Ponto de Inflamação: 74 °C (165 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042636 Número CAS: 1067-47-6 EINECS: 213-931-4 |