N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonamide 90%, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulphonamide
L05296.06
L05296.14
L05296.06EA
26
EUR
L05296.06
L05296.14
N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonamide 90%, tech.
N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonamide
Purity: 90%
CAS No.: 42137-88-2
Molecular Formula: C11H15Cl2NO2S
Formula Weight: 296.22
Melting Point: 45-47°
Beilstein Reference: 2134258
MDL No.: MFCD00018944
Fórmula:
C₁₁H₁₅Cl₂NO₂S Ponto de Fusão: 45…47 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00018944 Número CAS: 42137-88-2 EINECS: 255-677-7 |