Print…
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid predominantemente trans 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: trans-4-(Acetylamino)cinnamic acid
L05292.04 L05292.09
L05292.04EA 99.8 EUR
L05292.04 L05292.09
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid predominantemente trans 98%
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
Purity: 98% CAS No.: 7152-04-7 Molecular Formula: C11H11NO3 Formula Weight: 205.21 Melting Point: ca 259° dec. Beilstein Reference: 2724869 MDL No.: MFCD00016846
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₃
Peso Molecular: 205.22 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 259 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016846
Número CAS: 7152-04-7