11-Heneicosanol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L05187.03
L05187.06
L05187.03EA
89.2
EUR
L05187.03
L05187.06
11-Heneicosanol 97%
11-Heneicosanol
Purity: 97%
CAS No.: 3381-26-8
Molecular Formula: C21H44O
Formula Weight: 312.58
Odour: Odourless
Melting Point: 71-73°
Beilstein Reference: 1765841
MDL No.: MFCD00026547
Fórmula:
C₂₁H₄₄O Ponto de Fusão: 71…73 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00026547 Número CAS: 3381-26-8 EINECS: 222-184-3 |