DL-Mandelamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
2-Hydroxy-2-phenylacetamide
L04679.03
L04679.06
L04679.03EA
48.3
EUR
L04679.03
L04679.06
DL-Mandelamide 97%
DL-Mandelamide
Purity: 97%
CAS No.: 4410-31-5
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: 132-135°
Beilstein Reference: 2208677
MDL No.: MFCD00025495
Fórmula:
C₈H₉NO₂ Ponto de Fusão: 132…135 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00025495 Número CAS: 4410-31-5 |