Ethyl hydrogen suberate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
8-Ethoxy-8-oxooctanoic acid
L04272.06
L04272.14
L04272.06EA
91.6
EUR
L04272.06
L04272.14
Ethyl hydrogen suberate 98%
Ethyl hydrogen suberate
Purity: 98%
CAS No.: 14113-01-0
Molecular Formula: CH3CH2O2C(CH2)6CO2H
Formula Weight: 202.25
Melting Point: 25-27°
Beilstein Reference: 1775737
MDL No.: MFCD00014385
Fórmula:
CH₃CH₂O₂C(CH₂)₆CO₂H Ponto de Fusão: 25…27 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014385 Número CAS: 14113-01-0 EINECS: 237-968-0 |