Sulphamerazine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L04194.14
L04194.22
L04194.14EA
26.7
EUR
L04194.14
L04194.22
Sulphamerazine ≥98%
Sulphamerazine
Purity: 98+%
CAS No.: 127-79-7
Molecular Formula: C11H12N4O2S
Formula Weight: 264.30
Melting Point: 234-238°
Beilstein Reference: 249133
MDL No.: MFCD00023212
Fórmula:
C₁₁H₁₂N₄O₂S Ponto de Fusão: 234…238 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00023212 Número CAS: 127-79-7 EINECS: 204-866-2 Merck Index: 14,8913 |