Ethyl hydrogen sebacate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L04134.06
L04134.14
L04134.06EA
120
EUR
L04134.06
L04134.14
Ethyl hydrogen sebacate 98%
Ethyl hydrogen sebacate
Purity: 98%
CAS No.: 693-55-0
Molecular Formula: CH3CH2O2C(CH2)8CO2H
Formula Weight: 230.30
Melting Point: 35-38°
Beilstein Reference: 1782569
MDL No.: MFCD00014387
Fórmula:
CH₃CH₂O₂C(CH₂)₈CO₂H Ponto de Fusão: 35…38 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014387 Número CAS: 693-55-0 EINECS: 211-753-1 |