Print…
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L04068.09 L04068.18
L04068.09EA 112 EUR
L04068.09 L04068.18
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid 97%
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 20849-78-9 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Melting Point: 187-189° Beilstein Reference: 2084041 MDL No.: MFCD00013995
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Peso Molecular: 184.62 g/mol
Ponto de Fusão: 187…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013995
Número CAS: 20849-78-9
EINECS: 244-080-7