Vinyl(chloromethyl)dimethylsilane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L04056.14
L04056.06
L04056.14EA
235
EUR
L04056.14
L04056.06
Vinyl(chloromethyl)dimethylsilane 97%
Vinyl(chloromethyl)dimethylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 16709-86-7
Molecular Formula: C5H11ClSi
Formula Weight: 134.68
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.4430
Boiling Point: 121-122°
Beilstein Reference: 2071374
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00040860
Fórmula:
C₅H₁₁ClSi Peso Molecular: 134.68 g/mol Ponto de ebulição: 121…122 °C Densidade: 0.893 Ponto de Inflamação: 14 °C (57 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040860 Número CAS: 16709-86-7 EINECS: 240-758-1 ADR: 3 II |