4-Benzoylbutyric acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L04013.06
L04013.14
L04013.06EA
50.3
EUR
L04013.06
L04013.14
4-Benzoylbutyric acid 97%
4-Benzoylbutyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 1501-05-9
Molecular Formula: C11H12O3
Formula Weight: 192.21
Melting Point: 126-128°
Beilstein Reference: 641947
MDL No.: MFCD00004411
Fórmula:
C₁₁H₁₂O₃ Ponto de Fusão: 126…128 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004411 Número CAS: 1501-05-9 EINECS: 216-113-5 |