Print…
5-Oxohexanoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L03978.06 L03978.14
L03978.06EA 52.8 EUR
L03978.06 L03978.14
5-Oxohexanoic acid 97%
5-Oxohexanoic acid
Purity: 97% CAS No.: 3128-06-1 Molecular Formula: CH3CO(CH2)3CO2H Formula Weight: 130.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4451 Melting Point: 12-14° Boiling Point: 274-275° Beilstein Reference: 385840 MDL No.: MFCD00004412
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 274…275 °C
Ponto de Fusão: 12…14 °C
Densidade: 1,100
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004412
Número CAS: 3128-06-1
EINECS: 221-511-7