exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L03620.14
L03620.22
L03620.14EA
65.6
EUR
L03620.14
L03620.22
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride ≥98%
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
Purity: 98+%
CAS No.: 6118-51-0
Molecular Formula: C8H6O4
Formula Weight: 166.13
Melting Point: 118-119°
Beilstein Reference: 10355
MDL No.: MFCD00151506
Fórmula:
C₈H₆O₄ Ponto de Fusão: 118…119 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151506 Número CAS: 6118-51-0 EINECS: 226-570-2 |