m-Toluenesulphonic acid monohydrate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Methylbenzenesulphonic acid hydrate
L03419.06
L03419.14
L03419.06EA
115
EUR
L03419.06
L03419.14
m-Toluenesulphonic acid monohydrate 97%
m-Toluenesulphonic acid monohydrate
Purity: 97%
CAS No.: 312619-56-0
Molecular Formula: C7H8O3S.H2O
Formula Weight: 190.22 (172.20anhy)
Refractive Index: 1.5270
Boiling Point: 165°/0.1mm
Beilstein Reference: 2208421
UN No.: UN2586
MDL No.: MFCD00167130
Fórmula:
C₇H₈O₃S·H₂O Ponto de ebulição: 165 °C (0,1 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00167130 Número CAS: 312619-56-0 ADR: 8,III |