Pentamethylene sulphide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1613-51-0
Molecular Formula: C5H10S
Formula Weight: 102.20
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.5060
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 140-142°
Beilstein Reference: 102437
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00006662
Fórmula:
C₅H₁₀S Ponto de ebulição: 140…142 °C Densidade: 0,988 Ponto de Inflamação: 21 °C (69 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006662 Número CAS: 1613-51-0 EINECS: 216-561-1 ADR: 3,II |