4-(Methylthio)toluene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
4-Methylthioanisole, Methyl p-Tolyl sulphide
L02933.06
L02933.14
L02933.06EA
55.7
EUR
L02933.06
L02933.14
4-(Methylthio)toluene 97%
4-(Methylthio)toluene
Purity: 97%
CAS No.: 623-13-2
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5730
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 81-82°/18mm
Beilstein Reference: 1905733
UN No.: UN3334
MDL No.: MFCD00008560
Fórmula:
C₈H₁₀S Peso Molecular: 138.23 g/mol Ponto de ebulição: 81…82 °C (18 mmHg) Densidade: 1.029 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008560 Número CAS: 623-13-2 EINECS: 210-773-8 ADR: 9 III |