4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L02595.09
L02595.18
L02595.09EA
73.5
EUR
L02595.09
L02595.18
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid 97%
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 618-76-8
Molecular Formula: C7H4I2O3
Formula Weight: 389.91
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 2212145
MDL No.: MFCD00016532
Fórmula:
C₇H₄I₂O₃ Ponto de Fusão: ∼ 275 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016532 Número CAS: 618-76-8 EINECS: 210-562-0 |