2,2'-Dinaphthyl ether ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L02565.06
L02565.14
L02565.06EA
59.5
EUR
L02565.06
L02565.14
2,2'-Dinaphthyl ether ≥98%
2,2'-Dinaphthyl ether
Purity: 98+%
CAS No.: 613-80-9
Molecular Formula: C20H14O
Formula Weight: 270.33
Melting Point: 103-105°
Beilstein Reference: 2054097
MDL No.: MFCD00015447
Fórmula:
C₂₀H₁₄O Ponto de Fusão: 103…105 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015447 Número CAS: 613-80-9 EINECS: 210-356-0 |