Print…
Dimethyl allylmalonate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Dimethyl 2-allylmalonate
L02376.09 L02376.18
L02376.09EA 50.5 EUR
L02376.09 L02376.18
Dimethyl allylmalonate 97%
Dimethyl allylmalonate
Purity: 97% CAS No.: 40637-56-7 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.4350 Melting Point: -80° Boiling Point: 207° Beilstein Reference: 1772822 MDL No.: MFCD00014959
Fórmula: C₈H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 207 °C
Ponto de Fusão: < –80 °C
Densidade: 1,074
Ponto de Inflamação: 95 °C (203 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014959
Número CAS: 40637-56-7
EINECS: 255-017-8