1-Adamantanecarbonyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L02352.09
L02352.18
L02352.09EA
90
EUR
L02352.09
L02352.18
1-Adamantanecarbonyl chloride 97%
1-Adamantanecarbonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 2094-72-6
Molecular Formula: C11H15ClO
Formula Weight: 198.69
Melting Point: 48-53°
Boiling Point: 135-136°/10mm
Beilstein Reference: 389960
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00074724
Fórmula:
C₁₁H₁₅ClO Ponto de ebulição: 135…136 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 48…53 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00074724 Número CAS: 2094-72-6 EINECS: 218-252-7 ADR: 8,II |