2-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L02285.09
L02285.18
L02285.09EA
29.7
EUR
L02285.09
L02285.18
2-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 97%
2-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Purity: 97%
CAS No.: 7003-32-9
Molecular Formula: C7H15N
Formula Weight: 113.20
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4565
Boiling Point: 149-150°
Beilstein Reference: 2689073
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00001492
Fórmula:
C₇H₁₅N Ponto de ebulição: 149…150 °C Densidade: 0,858 Ponto de Inflamação: 21 °C (69 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001492 Número CAS: 7003-32-9 EINECS: 230-277-5 ADR: 3,II |