Cyclopropyl phenyl ketone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Benzoylcyclopropane, Cyclopropyl(phenyl)methanone
L02218.14
L02218.22
L02218.14EA
99.6
EUR
L02218.14
L02218.22
Cyclopropyl phenyl ketone 97%
Cyclopropyl phenyl ketone
Purity: 97%
CAS No.: 3481-02-5
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5534
Boiling Point: 248°
Beilstein Reference: 1860145
MDL No.: MFCD00001294
Fórmula:
C₁₀H₁₀O Ponto de ebulição: 248 °C Densidade: 1,06 Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001294 Número CAS: 3481-02-5 EINECS: 222-458-2 |