Print…
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(2-Chloroethyl)hexamethyleneimine Hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)azepane hydrochloride
L01833.06 L01833.22
L01833.06EA 29.1 EUR
L01833.06 L01833.22
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 26487-67-2 Molecular Formula: C8H16ClN.HCl Formula Weight: 198.14 Melting Point: 206-212° Beilstein Reference: 3680388 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00012842
Fórmula: C₈H₁₆ClN
Ponto de Fusão: 206…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012842
Número CAS: 26487-67-2
EINECS: 247-733-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III