Cinnamyl bromide predominantemente trans 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene, 3-Bromo-1-phenyl-1-propene
L01420.06
L01420.14
L01420.22
L01420.06EA
32.1
EUR
L01420.06
L01420.14
L01420.22
Cinnamyl bromide predominantemente trans 95%
Cinnamyl bromide
Purity: 95%
CAS No.: 4392-24-9
Molecular Formula: C6H5CH=CHCH2Br
Formula Weight: 197.08
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.6210
Melting Point: 26-29°
Boiling Point: 88-90°/1mm
Beilstein Reference: 605833
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00000245
Fórmula:
C₉H₉Br Ponto de ebulição: 88…90 °C (1 mmHg) Ponto de Fusão: 26…29 °C Ponto de Inflamação: 87 °C (188 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000245 Número CAS: 4392-24-9 EINECS: 224-511-5 UN: 3261 ADR: 8,III |