Print…
2-(2-Pyridyl)benzimidazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: AI-4-88
L01339.03 L01339.06
L01339.03EA 23.6 EUR
L01339.03 L01339.06
2-(2-Pyridyl)benzimidazole ≥98%
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Purity: 98+% CAS No.: 1137-68-4 Molecular Formula: C12H9N3 Formula Weight: 195.22 Melting Point: 221-225° Beilstein Reference: 151411 MDL No.: MFCD00005586
Fórmula: C₁₂H₉N₃
Peso Molecular: 195.23 g/mol
Ponto de Fusão: 221…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005586
Número CAS: 1137-68-4
EINECS: 214-508-7