2,2'-Bipyrimidyl 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2,2'-Dipyrimidyl, 2,2'-Bipyrimidine
L01190.03
L01190.MD
L01190.03EA
305
EUR
L01190.03
L01190.MD
2,2'-Bipyrimidyl 96%
2,2'-Bipyrimidyl
Purity: 96%
CAS No.: 34671-83-5
Molecular Formula: C8H6N4
Formula Weight: 158.16
Melting Point: 110-116°
Beilstein Reference: 607396
MDL No.: MFCD00014600
Fórmula:
C₈H₆N₄ Ponto de Fusão: 110…116 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014600 Número CAS: 34671-83-5 EINECS: 252-137-2 |