5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
5-(Benzyloxy)-1H-indole-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
L01117.03
L01117.06
L01117.03EA
69
EUR
L01117.03
L01117.06
5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde 98%
5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 6953-22-6
Molecular Formula: C16H13NO2
Formula Weight: 251.28
Melting Point: 239-242°
Beilstein Reference: 208873
MDL No.: MFCD00014562
Fórmula:
C₁₆H₁₃NO₂ Ponto de Fusão: 239…242 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014562 Número CAS: 6953-22-6 EINECS: 230-134-7 |