Print…
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehyde hydrate, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L00875.03 L00875.06
L00875.03EA 63.2 EUR
L00875.03 L00875.06
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehyde hydrate, tech.
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehyde hydrate
CAS No.: 375-02-0 Molecular Formula: CF3CF2CF3CHO.xH2O Formula Weight: 198.04(anhy) Refractive Index: 1.3200 Beilstein Reference: 1367365 MDL No.: MFCD00150588
Fórmula: CF₃CF₂CF₂CHO·xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150588
Número CAS: 375-02-0
EINECS: 206-783-7