Print…
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L00873.09 L00873.18
L00873.09EA 81.6 EUR
L00873.09 L00873.18
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline ≥98%
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
Purity: 98+% CAS No.: 82842-52-2 Molecular Formula: C9H12BrN Formula Weight: 214.11 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 34-38° Boiling Point: 153-155°/17mm Beilstein Reference: 2829829 MDL No.: MFCD00015476
Fórmula: C₉H₁₂BrN
Ponto de ebulição: 153…155 °C (17 mmHg)
Ponto de Fusão: 34…38 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015476
Número CAS: 82842-52-2