(2-Benzimidazolyl)acetonitrile 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L00827.09
L00827.18
L00827.09EA
94.6
EUR
L00827.09
L00827.18
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile 99%
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 4414-88-4
Molecular Formula: C9H7N3
Formula Weight: 157.18
Odour: Odourless
Melting Point: 206-211°
Beilstein Reference: 128461
MDL No.: MFCD00005601
Fórmula:
C₉H₇N₃ Ponto de Fusão: 206…211 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005601 Número CAS: 4414-88-4 EINECS: 224-574-9 |