Chelidamic acid hydrate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L00782.03
L00782.06
L00782.03EA
35.1
EUR
L00782.03
L00782.06
Chelidamic acid hydrate 95%
Chelidamic acid hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 138-60-3
Molecular Formula: C7H5NO5.xH2O
Formula Weight: 183.12(anhy)
Melting Point: ca 260° dec.
MDL No.: MFCD00066478
Fórmula:
C₇H₅NO₅·xH₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066478 Número CAS: 138-60-3 EINECS: 205-335-8 |