Print…
Diethyl benzylidenemalonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Diethyl Benzalmalonate, Benzalmalonic Acid Diethyl Ester, Benzylidenemalonic Acid Diethyl Ester
L00561.14 L00561.22
L00561.14EA 38.3 EUR
L00561.14 L00561.22
Diethyl benzylidenemalonate 98%
Diethyl benzylidenemalonate
Purity: 98% CAS No.: 5292-53-5 Molecular Formula: C14H16O4 Formula Weight: 248.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5360 Melting Point: 28-31° Boiling Point: 215-217°/30mm Beilstein Reference: 528894 MDL No.: MFCD00009149
Fórmula: C₁₄H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 215…217 °C (30 mmHg)
Ponto de Fusão: 28…31 °C
Densidade: 1,107
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009149
Número CAS: 5292-53-5
EINECS: 226-137-8