Print…
Platina 10% em carvão, seco
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L00469.03 L00469.06 L00469.14
L00469.03EA 52.1 EUR
L00469.03 L00469.06 L00469.14
Platina 10% em carvão, seco
Platina
CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Fórmula: Pt
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7529