2-Chloroacrylic acid ≥96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L00350.04
L00350.09
L00350.04EA
84.2
EUR
L00350.04
L00350.09
2-Chloroacrylic acid ≥96%
2-Chloroacrylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 598-79-8
Molecular Formula: C3H3ClO2
Formula Weight: 106.51
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 63-67°
Beilstein Reference: 1098503
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00014336
Fórmula:
C₃H₃ClO₂ Ponto de Fusão: 63…67 °C Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00014336 Número CAS: 598-79-8 EINECS: 209-953-9 UN: 3261 ADR: 8,II |