4-Nitrophenyl formate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L00316.06
L00316.14
L00316.06EA
46
EUR
L00316.06
L00316.14
4-Nitrophenyl formate 98%
4-Nitrophenyl formate
Purity: 98%
CAS No.: 1865-01-6
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 70-74°
Beilstein Reference: 1950897
MDL No.: MFCD00014713
Fórmula:
C₇H₅NO₄ Peso Molecular: 167.12 g/mol Ponto de Fusão: 70…74 °C |
Número MDL :
MFCD00014713 Número CAS: 1865-01-6 EINECS: 217-473-6 |