1,3-Diphenylisobenzofuran 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
2,5-Diphenyl-3,4-benzofuran, 1,3-Diphenyl-isobenzofuran, DIB
L00101.03
L00101.06
L00101.03EA
38.2
EUR
L00101.03
L00101.06
1,3-Diphenylisobenzofuran 97%
1,3-Diphenylisobenzofuran
Purity: 97%
CAS No.: 5471-63-6
Molecular Formula: C20H14O
Formula Weight: 270.33
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 131-136°
Beilstein Reference: 199922
MDL No.: MFCD00005931
Fórmula:
C₂₀H₁₄O Peso Molecular: 270.33 g/mol Ponto de Fusão: 131…136 °C |
Número MDL :
MFCD00005931 Número CAS: 5471-63-6 EINECS: 226-808-5 |