Dodecil sulfato de sódio 99% para biologia molecular
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 151-21-3
Molecular Formula: C12H25NaO4S
Formula Weight: 288.38
Physical Form: Solid
Appearance: White
Melting Point: ca 206°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3599286
UN No.: UN2926
MDL No.: MFCD00036175
Fórmula:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Ponto de Fusão: ∼206 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036175 Número CAS: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,8636 |