Solução de Ringer padrão, não tamponado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J67524.AP
J67524.K2
J67524.APEA
112
EUR
J67524.AP
J67524.K2
Solução de Ringer padrão, não tamponado
Ringer's solution (quarter strength)
Contains 147 mM sodium chloride, 4 mM potassium chloride, and 3 mM calcium chloride in endotoxin free water and sterile filtered through 0.22 micron filter.