Print…
Ouro fornecido em 0,1 mg/ml de citrato de sódio com estabilizador estabilizado, nanopartículas 50 nm OD1 (Abs. 535 nm)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J67433.AC J67433.AE
J67433.ACEA 106 EUR
J67433.AC J67433.AE
Ouro fornecido em 0,1 mg/ml de citrato de sódio com estabilizador estabilizado, nanopartículas 50 nm OD1 (Abs. 535 nm)
Ouro
CAS No.: 7440-57-5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Pink to red MDL No.: MFCD00003436
Applications: For adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols. Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications.
Fórmula: Au
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003436
Número CAS: 7440-57-5