Clorofórmio Molecular_Biology
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Triclorometano
J67241.AP
J67241.K2
J67241.APEA
122
EUR
J67241.AP
J67241.K2
Clorofórmio Molecular_Biology
Clorofórmio
CAS No.: 67-66-3
Molecular Formula: CHCl3
Formula Weight: 119.38
Physical Form: Liquid
Density: 1.492
Refractive Index: 1.446
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -63°
Boiling Point: 61°
Beilstein Reference: 1731042
UN No.: UN1888
MDL No.: MFCD00000826
Fórmula:
CHCl₃ Peso Molecular: 119.38 g/mol Ponto de ebulição: 61 °C Ponto de Fusão: –63 °C Densidade: 1.492 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000826 Número CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,2141 |