Formamida ≥99.5%, ultra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Carbamaldehyde
J67206.AE
J67206.AK
J67206.AEEA
70.9
EUR
J67206.AE
J67206.AK
Formamida ≥99.5%, ultra puro
Formamida
Purity: 99.5% min
CAS No.: 75-12-7
Molecular Formula: CH3NO2
Formula Weight: 45.04
Flash Point: 150°(302°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.134
Refractive Index: 1.4475
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Clear, Colourless
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 2°
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 505995
MDL No.: MFCD00007941
Fórmula:
HCONH₂ Peso Molecular: 45.04 g/mol Ponto de ebulição: 210 °C Ponto de Fusão: 2 °C Densidade: 1.134 Ponto de Inflamação: 150 °C (302 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007941 Número CAS: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Merck Index: 13,04261 |