Ouro fornecido em 0,1 mg/ml de citrato de sódio com estabilizador estabilizado, nanopartículas 100 nm OD1 (Abs. 572 nm)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J67095.AC
J67095.AE
J67095.ACEA
114
EUR
J67095.AC
J67095.AE
Ouro fornecido em 0,1 mg/ml de citrato de sódio com estabilizador estabilizado, nanopartículas 100 nm OD1 (Abs. 572 nm)
Ouro
CAS No.: 7440-57-5
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Red to pink
MDL No.: MFCD00003436
Fórmula:
Au Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00003436 Número CAS: 7440-57-5 |