Bicina 99+% para eletroforese
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
J67087.14
J67087.22
J67087.14EA
98.8
EUR
J67087.14
J67087.22
Bicina 99+% para eletroforese
Bicine
Purity: 99+%
CAS No.: 150-25-4
Molecular Formula: C6H13NO4
Formula Weight: 163.17
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 191° dec.
Beilstein Reference: 1769362
MDL No.: MFCD00004295
Fórmula:
C₆H₁₃NO₄ Ponto de Fusão: ∼ 191 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004295 Número CAS: 150-25-4 EINECS: 205-755-1 Merck Index: 14,1201 |